Learn More
Fluoresceinamin, Isomer I, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444599
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444599 1 g 1 Gramm
15454599 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444599 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62175.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.62 CHF
    121.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 13.97 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein fluoreszierendes Markierungsreagenz
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). It is a chemical used as molecular probe and important as fluorescent dye and for derivatives. Fluorescent labeling reagent for proteins. Used in the fluorescent antibody technique for rapid identification of pathogens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-aminofluorescein is also used to prepare FITC Isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Diese Chemikalie wird als molekulare Sonde verwendet und ist als Fluoreszenzfarbstoff sowie für Derivate wichtig. Reagenz für die fluoreszierende Markierung von Proteinen. Wird im Fluoreszenzantikörper-Verfahren zur schnellen Identifizierung von Krankheitserregern verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (teilweise), Methanol (10 mg/ml) und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Licht- und feuchtigkeitsempfindlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-34-9
Summenformel C20H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 347.33
MDL-Nummer MFCD00005052
InChI-Schlüssel GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC-Name 6-Amino-3',6'-Dihydroxyspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoresceinamine
Schmelzpunkt 223°C (decomposition)
Namenshinweis isomer I
Beilstein 48395
Farbe Braun bis rot
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (partly),methanol (10mg/ml),and acetone.
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 347.32
Reinheit (%) 96%