Learn More
Descripción
CD81 Monoclonal specifically detects CD81 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional.
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | CD81 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | rC81/3442 |
| Concentration | 0.2 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Flow Cytometry 0.5-1 μg/million cells, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.5-1 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin, Functional |
| Formulation | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | CD81 antigen, CD81 antigen (target of antiproliferative 1), CD81 molecule, CVID6, TAPA1, TAPA-1, Target of the antiproliferative 1, Tetraspanin-28, Tspan-28, tspan-28,26 kDa cell surface protein TAPA-1, TSPAN28S5.7 |
| Host Species | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?