Learn More
Fluorescein-Natriumsalz, Indikator, 98.5 bis 100.5 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15682930 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
4 Stück
Artikelnummer. 15682930
Marke: Honeywell-Fluka 28803100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Indikator, 98.5 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 518-47-8
Summenformel C20H10Na2O5
Molekulargewicht (g/mol) 376.28
MDL-Nummer MFCD00167039
InChI-Schlüssel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoat
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein-Natriumsalz
Schmelzpunkt >300 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3833041
Formelmasse 376.27 mol
Reinheit (%) 98.5 bis 100.5 %
Güte Anzeige
Verpackung Glasflasche
Farbe Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver