Learn More
Fluorescein-Natrium, rein, C.I.45350, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Fluorescein-Natrium, rein, C.I.45350
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 320°C |
| Farbe | Braunrot |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 100 g |
| Formelmasse | 376.27g/mol |
| Verpackung | Glasgefäß |