Learn More
Fluorescein-Poly GAT
Beschreibung
Ein allgemeines Fluorescein-Peptidsubstrat, das aus einem Polymer Glutamat, Alanin und Tyrosin besteht, das zur Überwachung der Tyrosinkinase-Aktivität verwendet wird.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-pY20-Antikörper (PV3552) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-pY20-Antikörper (PV3552) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
Spezifikation
Spezifikation
| Aminosäuresequenz | Fluorescein-Pol-Glu:Ala:Tyr (6:3:1) |
| Inhalt und Lagerung | 30 µM Fluorescein-Poly-GAT-Peptidsubstrat in 10 mM HEPES (pH 7,5), 137 mM NaCl und 2,7 mM KCl (HEPES-gepufferte Kochsalzlösung). Bei -20 ° C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Menge | 1 ml |
| Substrat | Fluorescein-Poly GAT |
| Substrate Properties | Peptid-basiertes Substrat |
| Substrattyp | Kinase-Substrat |
| Target Enzyme | Tyrosinkinasen |
| Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
| Forschungskategorie | Signaltransduktion |
| Mehr anzeigen |