Learn More
Thermo Scientific™ Fluorescein-IKK Substrat
Artikelnummer. 10319082
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10319082 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10319082 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PV3506
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A fluorescein-labeled peptide substrate for the Protein Kinase C (PKC) family.
Ein Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat für die Familie von Proteinkinase C (PKC).
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC-Substrat)-Antikörper (PV3560) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aminosäuresequenz Fluorescein-RFARKGSLRQKNV
Assay-Eingabe Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität
Chromagenmenge 1 mg
Inhalt und Lagerung 1 mg/ml Fluorescein-PKC-Peptidsubstrate in Wasser. Bei -20 ° C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazie und Biopharmazie, Proteinassays und -analysen, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, Kombination mit dem LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC-Substrat)-Antikörper (PV3560) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz,
Menge 1 mg
Substrat Fluorescein-PKC
Substrate Properties Peptid-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Artikelbeschreibung Fluorescein-PKC-Substrat, 1 mg, 1 mg/ml Konzentration, 1919 Da Molekulargewicht, ein Fluorescein-markiertes Peptid-Substrat für die Proteinkinase C (PKC)-Familie
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Molekulargewicht 1.919 Da
Produkttyp Fluorescein-PKC-Substrat
Versandbedingung Trockeneis
Lagerungsbedingungen –20 °C
Substratmenge 1 mg
Zieleintrag MAP4K5, PRKCH, PRKCQ, PRKX, ROCK2, PRKCD, NEK2, PRKCG, SGK, MAP4K2, MINK1, SGK2, PRKCA, PRKCI, AURKB, TAOK2, MAP4K4, MARK4, DYRK4, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, RPS6KA1, PRKCB1, STK24, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, PRKCE, MST4
Validierte Kinasen AURKB, DYRK4, MARK4, MAP4K2, MAP4K4, MAP4K5, MINK1, MST4, NEK2, PHKG1, PKC, PRKX, ROCK2, RPS6KA1, RPS6KA2, STK24, STK25, SGK, SGK2, SGKL, TAOK2, TBK1