Learn More
Fluorescein-MAP2K1
Artikelnummer. 10144603
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10144603 20 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10144603 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. PV4812
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Fluorescein-MAP2K1
Inaktives MAP2K1 (MEK1) wurde mit Fluorescein gekennzeichnet und ist ein Substrat für Mitglieder der MAPK-Familie.
Zur Verwendung in Kombination mit dem LanthaSreen™ Tb-MAP2K1 [pSer217/221]-Antikörper (PV4813) zur Beurteilung von Inhibitoren in Screening-Anwendungen mit mittlerem bis hohem Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Eingabe Biochemische Terbium-Phosphor-spezifische Aktivität
Inhalt und Lagerung Fluorescein-MAP2K1-Proteinsubstrat in 10 mM Tris, pH 7,5, 150 mM NaCl, 10 % Glycerin, 1 mM DTT. Bei -80 °C lagern.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Menge 20 nmol
Substrat MAP2K1
Substrate Properties Protein-basiertes Substrat
Substrattyp Kinase-Substrat
Target Enzyme Serin/Threonin-Kinasen
Gen-ID (Entrez) 10454, 10746, 1326, 4215, 4217, 4293, 4294, 4296, 5894, 673, 6885
Marker oder Farbstoff FITC (Fluorescein)
Molekulargewicht 50.000 Da
Versandbedingung Trockeneis
Zieleintrag MAP3K2, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, MAP3K10, MAP3K9, MAP3K7/MAP3K7IP1, MAP3K5, MAP3K11, BRAF V599E, BRAF, MAP3K8, MAP3K3
Validierte Kinasen BRAF, MAP3K2, MAP3K3, MAP3K5, MAP3K7, MAP3K8, MAP3K9, MAP3K10, MAP3K11