Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisothiocyanat Isomer I, 90 %, rein
Artikelnummer. 10356460 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10356460 1 g Glasflasche 1 Gramm
10080940 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
10115253 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10356460 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 119250010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 CHF
    270.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 56.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-32-7
Summenformel C21H11NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 389.381
MDL-Nummer MFCD00005063
InChI-Schlüssel MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-6-Isothiocyanatspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein isothiocyanate isomer I
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 90%
Merck Index 15, 4120
Farbe Weiß
Menge 1 g
Physikalische Form Kristalle
Formelmasse 389.38
Reinheit (%) ≥88% (HPLC)
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato