Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisothiocyanat, Isomer 1, 95 %
Artikelnummer. 11327346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327346 1 g 1 Gramm
11337346 50 mg 50 Milligramm
11347346 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327346 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L09319.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.00 CHF
    247.65 CHF / 1 Gramm
    Sparen 58.35 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389.381 g/mol
Fluorescein isothiocyanate is used as fluorescent labeling reagent for proteins and for rapid identification of pathogens in fluorescent antibody technique. It is also used as a reagent for microsequencing of proteins and peptides (HPLC). On celite it is used for the labeling of fibrinogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Fluoresceinisothiocyanat wird als fluoreszierendes Kennzeichnungsreagenz für Proteine und zur schnellen Identifizierung von Pathogenen in fluoreszierender Antikörpertechnik verwendet. Es wird auch als Reagenz für die Mikrosequenzierung von Proteinen und Peptiden (HPLC) verwendet. Auf Celit wird es zur Kennzeichnung von Fibrinogen verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in DMSO, Ethanol, Methanol, DMF und Aceton
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen und Aminen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-32-7
Summenformel C21H11NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 389.381
MDL-Nummer MFCD00005063
InChI-Schlüssel MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-6-Isothiocyanatospiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein isothiocyanate
Namenshinweis isomer 1
Schmelzpunkt >360°C
Menge 1 g
Beilstein 1407295
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in DMSO,ethanol,methanol DMF and acetone
Formelmasse 389.39
Reinheit (%) 95%