Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, Natriumsalz, rein
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Extinktion | 1700 (at lambda max.) min. |
| Chemischer Name oder Material | Fluorescein, Disodium Salt |
| Schmelzpunkt | 320.0°C |
| Absorptionsverhältnis | 1.2 to 1.7 |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Merck Index | 15, 4192 |
| Synonym | Acid Yellow 73, Fluorescein, Water Soluble, Uranine, C.I. 45350 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | 488 to 491nm (in buffer pH 8) |
| Mehr anzeigen |