Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein-Dinatriumsalzdihydrat 90 %
Artikelnummer. p-133556 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10752402
Marke: Thermo Scientific Chemicals 410641000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1264198-62-0 | C20H10Na2O5·2H2O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1264198-62-0
Summenformel C20H10Na2O5·2H2O
MDL-Nummer MFCD00150814
Synonym Acid Yellow 73 dihydrate, Fluorescein, water soluble dihydrate, Uranine dihydrate, C.I. 45350 dihydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein, disodium salt dihydrate
Namenshinweis 90%
Prozentgehaltsbereich 90%
Beilstein 19, 222
Merck Index 14, 4159
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 412.3
Reinheit (%) 90%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 88% min. (on dry substance)
Farbe Braun bis orange-rot oder braun-grün
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver