Learn More
Fluorescein Diacetat, 97 %, Alfa Aesar™
Artikelnummer. 11485927
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485927 25 g 25 Gramm
11475927 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485927 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24466.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Anwendungen
Fluorescein-Diacetat färbt lebende Zellen grün und ist ein Substrat für Esterasen. Eignet sich für die Verwendung in Zellviabilitätsassays. Die Entfernung der Acetatgruppen durch zelluläre Esterasen führt zu Fluoreszenz in Zellen mit intakten Membranen. Wird in Studien über intrazelluläre Wechselwirkungen und Membrandurchlässigkeit verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, DMSO, Ethanol und Wasser.
Hinweise
Bei -20 °C lagern. Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 596-09-8
Summenformel C24H16O7
Molekulargewicht (g/mol) 416.385
MDL-Nummer MFCD00005062
InChI-Schlüssel CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC-Name (6'-Acetyloxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-3'-yl)Acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein diacetate
Schmelzpunkt 200°C to 203°C
Prozentgehaltsbereich 0.97
Menge 25 g
Beilstein 62575
Formelmasse 416.39
Reinheit (%) 97%