Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein
Catalog Number 11936941
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
2321-07-5
C20H12O5
332.31
MFCD00005050
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
16850
CHEBI:31624
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
2321-07-5
C20H12O5
332.31
MFCD00005050
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
16850
CHEBI:31624
3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-on
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Fluorescein
Schmelzpunkt 314.0°C to 316.0°C
Beilstein 19, V,6, 456
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkalies and dilute acids, soluble in boiling alcohol and ether, insoluble in benzene and chloroform
Formelmasse 332.3
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorescein
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.