Learn More
Fluorescein 5-Maleimid (90 %), TRC
Artikelnummer. 30133479
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133479 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30133479 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF48950025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75350-46-8
Summenformel C24 H13 N O7
Molekulargewicht (g/mol) 427.36
Synonym Fluorescein 5-Maleimide
IUPAC-Name 1-(3',6'-Dihydroxy-3-Oxospiro[2-Benzofuran-1,9'-Xanthen]-5-yl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N6C(=O)C=CC6=O)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein 5-Maleimide
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H13NO7/c26-13-2-5-17-19(10-13)31-20-11-14(27)3-6-18(20)24(17)16-4-1-12(9-15(16)23(30)32-24)25-21(28)7-8-22(25)29/h1-11,26-27H
Formelmasse 427.0692