Learn More
Fluorescein 5-Isothiocyanat, Isomer 1, 95 %, TRC
Artikelnummer. 30179436
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179436 10 g 10 Gramm
30179122 1 g 1 Gramm
30179312 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179436 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF48570010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3326-32-7
Summenformel C21 H11 N O5 S
Molekulargewicht (g/mol) 389.38
Synonym FITC
IUPAC-Name 3',6'-Dihydroxy-6-Isothiocyanatspiro[2-Benzofuran-3,9'-Xanthen]-1-on
SMILES Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formelmasse 389.0358