Learn More
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC 'Isomer I')
Click to view available options
Menge:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
1000 Milligramm
Beschreibung
Sie suchen nach überlegenen Alternativen zu Fluorescein? Unsere Alexa Fluor Dye Serie bietet alles, was Sie suchen und vieles mehr.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 10 x 100 mg |
Produkttyp | Fluorescein-5-Isothiocyanat |
Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
Chemische Reaktivität | Amin |
Versandbedingung | Raumtemperatur |
Reaktiver Teil | Isothiocyanat |
Marker oder Farbstoff | FITC (Fluorescein) |
Markertyp | Klassische Farbstoffe |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Fluorescein-5-Isothiocyanat (FITC 'Isomer I') >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur