Learn More
Fluorescamin, rein, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milligramm
2.50 Gramm
25 Milligramm
500 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluorescamine |
| Schmelzpunkt | 155.0°C to 157.0°C |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethyl ether |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Formelmasse | 278.26 |
| Güte | Rein |
| Verpackung | Glasflasche |
| Spezifische Extinktion | 900 (235nm, ether) min. |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 2.5 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fluorescamine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.