Learn More
Fluorene-d10, SPEX CertiPrep™
Click to view available options
Menge:
1 ml
Verpackung:
Braune Ampulle aus vorgeritztem Glas
Beschreibung
Includes
Autosampler-Fläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
Analyt | CAS-Nr. | Konzentration |
---|---|---|
Fluoren-d10 | 81103-79-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Fluoren-d10 |
Verpackung | Braune Ampulle aus vorgeritztem Glas |
Menge | 1 ml |
CAS | 81103-79-9, 67-56-1 |
CAS Min. % | 0.1, 99.9 |
CAS Max. % | 0.1, 99.9 |
Summenformel | C13H10 |
Synonym | Fluoren-d10, 2-H-Fluoren, Fluor-d10, analytische Norm, Fluoren-d1010 mikro-g/ml in Cyclohexan, Fluoren-d10, 98 Atom % DCP, fluorene-d10, 98 atom % d cp |
InChI-Schlüssel | NIHNNTQXNPWCJQ-QNNBDYQESA-N |
SMILES | C1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C31 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Fluorene-d10
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H370-Schädigt die Organe.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch