Learn More
Fluoren-9-Carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430837 100 g 100 Gramm
11410837 5 g 5 Gramm
11420837 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11430837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23224.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1989-33-9 | C14H10O2 | 210.232 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1989-33-9
Summenformel C14H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 210.232
MDL-Nummer MFCD00001136
InChI-Schlüssel DNVJGJUGFFYUPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorene-9-carboxylic acid, 9-fluorenecarboxylic acid, 9-carboxyfluorene, diphenyleneacetic acid, 9-fluorencarboxylic acid, rarechem aq bd 0ba1, akos auf02021, 9-carboxy-9h-fluorene, enamine_003081, 9-fluorenylcarboxylic acid
PubChem CID 74809
IUPAC-Name 9H-fluoren-9-carbonsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-9-carboxylic acid
Schmelzpunkt 226°C to 232°C
Flammpunkt 230°C (446°F)
Menge 100 g
Beilstein 1911728
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.