Learn More
Fluor-9-Essigsäure, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483048 5 g -
11473048 1 g 1 Gramm
11493048 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18772.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde zur Herstellung von Pyrokinin-Klasse von Insektenneuropeptiden verwendet. Es wurde auch zur Herstellung von N-(9-Fluorenacetyl)-L-Leucin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-80-6
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00013262
InChI-Schlüssel WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
PubChem CID 94852
IUPAC-Name 2-(9H-fluoren-9-yl)essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-9-acetic acid
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥99.5%