Learn More
Fluor-9-Essigsäure, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473048 1 g 1 Gramm
11483048 5 g -
11493048 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473048 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18772.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6284-80-6 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
It was used in preparation of pyrokinin class of insect neuropeptides. It was also used in preparation of N-(9-fluoreneacetyl)-L-leucine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde zur Herstellung von Pyrokinin-Klasse von Insektenneuropeptiden verwendet. Es wurde auch zur Herstellung von N-(9-Fluorenacetyl)-L-Leucin verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6284-80-6
Summenformel C15H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.259
MDL-Nummer MFCD00013262
InChI-Schlüssel WFSMJMTYIMFHPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-fluoreneacetic acid, fluorene-9-acetic acid, 9h-fluorene-9-acetic acid, 2-9h-fluoren-9-yl acetic acid, 9h-fluorene-9-aceticacid, 9h-fluoren-9-ylacetic acid, chembl44381, 2-fluoren-9-ylacetic acid, 9-fluoreneacetate, 9-fluorene acetic acid
PubChem CID 94852
IUPAC-Name 2-(9H-fluoren-9-yl)essigsäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-9-acetic acid
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.26
Reinheit (%) ≥99.5%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Fluorene-9-acetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 9H-Fluorene-9-aceticacid