Learn More
Fluor-2-Carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11472717 5 g -
11482717 25 g 25 Gramm
11492717 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472717 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14911.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 30084-90-3 | C14H10O | 194.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30084-90-3
Summenformel C14H10O
Molekulargewicht (g/mol) 194.23
MDL-Nummer MFCD00001123
InChI-Schlüssel MNQGEQSXFDKAPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluorenecarboxaldehyde, fluorene-2-carboxaldehyde, fluorene-2-carbaldehyde, 9h-fluorene-2-carboxaldehyde, 2-formylfluorene, 2-fluorencarbaldehyd, 2-fluorenecarboaldehyde, acmc-1cjjq, 4-07-00-01656 beilstein handbook reference, #
PubChem CID 34804
IUPAC-Name 9H-Fluor-2-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-2-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Menge 5 g
Beilstein 2255852
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 99%