Learn More
Fluor-2-Boronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418417
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15418417 1 g 1 Gramm
15428417 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51947.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 922706-40-9 | C19H21BO2 | 292.185 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922706-40-9
Summenformel C19H21BO2
Molekulargewicht (g/mol) 292.185
MDL-Nummer MFCD16294548
InChI-Schlüssel WVJQQLZHOADEAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, amtb249, 4,4,5,5-tetramethyl-2-9h-fluorene-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 56925000
IUPAC-Name 2-(9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluorene-2-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 292.18
Reinheit (%) 95%