Learn More
Fluoranthen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322439
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30322439 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30322439 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREC20795000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluoranthene
CAS 206-44-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluoranthene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H10
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Fluoranthene, 1,2-(1,8-Naphthylene)benzene, Benzene, 1,2-(1,8-naphthalenediyl)-, Benzo[jk]fluorene, ClusterCarbon, Idryl, NSC 6803
InChI-Formel InChI=1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES c1ccc2c(c1)c3cccc4cccc2c34
IUPAC-Name Fluoranthen
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Menge 25 mg
Formelmasse 202,0783 g/mol