Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP-HPLC-Säule
Artikelnummer. 10689395 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm Innendurchmesser
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
10689395 150 mm 4,6 mm 1 Stück
10008044 50 mm 2.1 mm Innendurchmesser 1 Stück
10409154 100 mm 2.1 mm Innendurchmesser 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10689395 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 82505154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz. Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Eigenschaften der Fluophase RP (Perfluorhexyl) Festphase
  • Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
Stationäre Phase Perfluorohexyl
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Fluophase, Taxananalyse
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase