Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ RP HPLC-Säulen
Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz. Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
Marke:  Thermo Scientific™ 82505-052130
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10008044
  • 628.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
08-02-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
  • Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
  • Eigenschaften der Fluophase RP (Perfluorhexyl) Festphase
  • Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Fluophase, Taxane Analysis
Silika
Reversed Phase
2.1 mm Innendurchmesser
5 µm
Perfluorohexyl
Yes
10%
Analytical Column
50 mm
100 Å