Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ Javelin™ PFP-Schutzsäulen
Gewährleisten einen anwenderfreundlichen Schutz für analytische HPLC-Säulen
520.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Innendurchmesser (metrisch) | 2.1 mm |
Stationäre Phase | PFP |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553321
|
Thermo Scientific™
82705-022106 |
20 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
- Die direkt anschließbare Konstruktion ist anwenderfreundlich, von Hand fest zu ziehen und liefert eine maximale Effizienz
- Die patentierte Bauweise ohne Halter ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch
- Partikelgröße: 5μ m
- Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
- Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
- Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
Spezifikation
5 μm | |
2.1 mm | |
PFP |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Fluophase™ Javelin™ PFP-Schutzsäulen