Learn More
Thermo Scientific™ Fluophase™ PFP-HPLC-Säule
Artikelnummer. 10261045 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
250 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
10261045 250 mm 1 Stück
10037304 150 mm 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10261045
Lieferant: Thermo Scientific™ 82705254630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Perfluorierte Phasen gewährleisten eine einzigartige Selektivität
  • Besonders hohe Retention und Selektivität für halogenierte Verbindungen
  • Sehr gut geeignet für Taxan-Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 100 Å
USP-Typ Gehäuse L43
Stationäre Phase Fluoriertes PFP
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 12%
Säulentyp Fluophase, Taxananalyse
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase PFP