Learn More
Fluometuron, TRC
Artikelnummer. 30401791
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30401791 10 g
30398599 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30401791 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF59665010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2164-17-2
Summenformel C10 H11 F3 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 232.2
Synonym Urea, N,N-dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-, Urea, 1,1-dimethyl-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-N'-[3-(trifluoromethyl)phenyl]urea, 1,1-Dimethyl-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)urea, 3-(3-Trifluoromethylphenyl)-1,1-dimethylurea, 3-(m-Trifluoromethylphenyl)-1,1-dimethylurea, C 2059, Ciba 2059, Cotoran, Cotoran 85DF, Fluomethuron, Fluometuron, Lanex, N-(3-Trifluoromethylphenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-N',N'-dimethylurea, Pakhtaran
IUPAC-Name 1,1-Dimethyl-3-[3-(Trifluormethyl)phenyl]Harnstoff
SMILES CN(C)C(=O)Nc1cccc(c1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluometuron
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3N2O/c1-15(2)9(16)14-8-5-3-4-7(6-8)10(11,12)13/h3-6H,1-2H3,(H,14,16)
Formelmasse 232.0823