Learn More
Fluometuron-4-hydroxy 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317683
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317683 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317683 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA13730800AL100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fluometuron-4-hydroxy
CAS 696617-92-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Fluometuron-4-hydroxy
Versandbedingung +20°C
Summenformel C10 H11 F3 N2 O2
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Urea, N'-[4-hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethyl-, N'-[4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)phenyl]-N,N-dimethylurea, CGA 13211
InChI-Formel InChI=1S/C10H11F3N2O2/c1-15(2)9(17)14-6-3-4-8(16)7(5-6)10(11,12)13/h3-5,16H,1-2H3,(H,14,17)
SMILES CN(C)C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(F)(F)F
IUPAC-Name 3-[4-Hydroxy-3-(trifluormethyl)phenyl]-1,1-Dimethylharnstoff
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 248.2
Menge 1 mL
Formelmasse 248.0773 g/mol