Learn More
Fluocinonid, Mikromol™
Beschreibung
Fluocinonid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluocinolone acetonide acetate |
| CAS | 356-12-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluocinolone acetonide acetate |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C26 H32 F2 O7 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | (6alpha,11beta,16alpha)-21-(Acetyloxy)-6,9-difluoro-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6alpha,9-Difluoro-11beta,16alpha,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 21-acetate cyclic 16,17-acetal with acetone, 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., Biscosal, Dermaplus, Flucetonide, Flucinar, Fluocinolide, Fluocinolide acetate, Fluocinolone acetonide 21-acetate, Fluocinolone acetonide acetate, Fluocinonide, Lidex, Lidex E, Metosyn, NSC 101791, Straderm, Topsym, Topsymin, Topsyn, Topsyne, Vanos, 6α,9-Difluoro-11β-hydroxy-16α,17-(1-methylethylidenedioxy)-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Acetate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H32F2O7/c1-13(29)33-12-20(32)26-21(34-22(2,3)35-26)10-15-16-9-18(27)17-8-14(30)6-7-23(17,4)25(16,28)19(31)11-24(15,26)5/h6-8,15-16,18-19,21,31H,9-12H2,1-5H3/t15-,16-,18-,19-,21+,23-,24-,25-,26+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4C[C@H](F)C5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@@]4(F)[C@@H](O)C[C@]23C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 494.52 |
| Mehr anzeigen |