Beschreibung
MW 740,6 Da, Reinheit >98%. Fluo-5 AM ist ein Analogon von Fluo-4 mit reduzierter Kalziumbindungsaffinität (Kd = 2,3 μM). Geeignet zur Erkennung intrazellulärer Kalziumwerte im Bereich von 1 μM bis 1 mM. Zellen können mit Fluo-5 AM beladen werden, indem der gelöste Indikator direkt in Kulturschalen in Kulturschalen hinzugefügt wird.
Fluo-5 AM hat Anregungs- und Emissionswellenlängen bei 494 bzw. 516 nm. Kompatibel mit der Anregung durch Argonionenlaser bei 488 nm. Die Fluoreszenz tritt beim Binden von Kalzium um >100-fach auf.
.Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 x 50 μg |
| Kennzeichnung | RUO |