Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4FF, Pentapotassium Salt, cell impermeant
Click to view available options
Menge:
500μ g
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Beschreibung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-5F, Fluo-5N und Fluo-4ff sind Analoga von Fluo-4 mit geringerer Ca2+-Bindungsaffinität und eignen sich daher für den Nachweis intrazellulärer Calciumspiegel im Bereich von 1 μM bis 1 mM, die die Reaktion von Fluo-3 und Fluo-4 sättigen würden. Zellen können mit zellundurchlässigen Salzformen dieser Indikatoren physisch mit Hilfe von Patchpipetten, Mikroinjektion oder unserem Influx™ pinocytotischem Zellladungsreagenz beladen werden. Diese Indikatoren sind mit der Anregung bei 488 nm durch Argonion-Laserquellen kompatibel und eignen sich daher für Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screening-Anwendungen.
Calcium-Indicator-Spezifikationen (zellundurchlässige Salze):
Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-4FF (494/516 nm)
Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: > 100-fach
Kd für Ca2+ in Puffer: ∼ 9,7 μM
Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Calcium-Indicator-Spezifikationen (zellundurchlässige Salze):
Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager |
| Produkttyp | Calcium-Indikator |
| Farbstofftyp | Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel |
| Menge | 500μ g |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.