Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4 Calcium Imaging Kit
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das Fluo-4 Calcium-Bildgebungs-Kit wurde für den spezifischen Nachweis des Calciumflusses mit Bildgebungsanwendungen entwickelt. Bei Bindung von Calcium kann eine große Zunahme (> 100-fach) der Fluoreszenzemission festgestellt werden. Um die Zeit bis zu den experimentellen Ergebnissen zu minimieren, enthält dieses Kit alle Reagenzien, die für den Nachweis des Calciumflusses aus lebenden Zellen erforderlich sind.
Zu den Merkmalen des Fluo-4 Calcium-Bildgebungskits gehören:
Emissionen aus dem Calcium-gebundenen Fluo-4-Farbstoff (Anr./Em. 494/506 nm) können mit Standard-FITC-Filtern nachgewiesen werden
Bei Bindung von Calcium steigt die Fluoreszenzintensität > 100-fach
Kd für Ca2+ in Puffer: ∼335 nM
Enthält alle erforderlichen Reagenzien, wodurch die Zeit bis zum Erhalt der Testergebnisse verkürzt wird
Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach der Bindung mit Calcium mit geringer Wellenlängenverschiebung
Alle erforderlichen Reagenzien sind im Lieferumfang enthalten
Das Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthält alle erforderlichen Komponenten für den Nachweis des Calciumflusses durch Bildgebungsanwendungen. Zusätzlich zum Fluo-4 Farbstoff enthält das Kit PowerLoad™ Konzentrat, eine 10X Neuro Hintergrund-Suppressor-Lösung, und Probenecid.
Markierte Calcium-Indikatoren, wie z. B. Fluo-4 Farbstoff, sind Moleküle, die nach Bindung von Calcium eine Erhöhung der Fluoreszenz aufweisen. Fluo-4 ist ein Analogon von Fluo-3 mit zwei wichtigen chemischen Unterschieden, die zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und folglich zu höheren Fluoreszenzsignalniveaus führen (> 100-fache Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Bindung mit Calcium). Der Fluo-4-Farbstoff wird zur Vereinfachung der Handhabung in einer gebrauchsfertigen Lösung geliefert.
Das Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthält PowerLoad™ Konzentrat für eine einfache Zellbeladung. Aufgrund ihrer einzigartigen Natur kann PowerLoad™ Lösung mit kompletten Kulturmedien verwendet werden, wodurch die negativen Auswirkungen des Austauschs von Medien oder des Ladens in serumfreien Medien reduziert werden.
Die durch Komponenten in Wachstumsmedien verursachte automatische Basislinienfluoreszenz kann durch die Hinzufügung des enthaltenen Neuro Background Supressors erheblich reduziert werden. Diese Lösung wurde speziell für die Verwendung mit neuronalen Zellen entwickelt und verursacht keinen osmotischen Schock. Darüber hinaus wurde es erfolgreich mit vielen verschiedenen Zelltypen eingesetzt, um Hintergrundfluoreszenz effizient zu unterdrücken, ohne die spezifische zelluläre Fluoreszenz zu beeinträchtigen, die im Assay erzeugt wurde.
Ein proprietäres, wasserlösliches Probenecid (das üblicherweise zur Hemmung des zellulären Transports verwendet wird und somit das Basisliniensignal reduziert) ist ebenfalls im Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthalten.
Zu den Merkmalen des Fluo-4 Calcium-Bildgebungskits gehören:
Alle erforderlichen Reagenzien sind im Lieferumfang enthalten
Das Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthält alle erforderlichen Komponenten für den Nachweis des Calciumflusses durch Bildgebungsanwendungen. Zusätzlich zum Fluo-4 Farbstoff enthält das Kit PowerLoad™ Konzentrat, eine 10X Neuro Hintergrund-Suppressor-Lösung, und Probenecid.
Markierte Calcium-Indikatoren, wie z. B. Fluo-4 Farbstoff, sind Moleküle, die nach Bindung von Calcium eine Erhöhung der Fluoreszenz aufweisen. Fluo-4 ist ein Analogon von Fluo-3 mit zwei wichtigen chemischen Unterschieden, die zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und folglich zu höheren Fluoreszenzsignalniveaus führen (> 100-fache Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Bindung mit Calcium). Der Fluo-4-Farbstoff wird zur Vereinfachung der Handhabung in einer gebrauchsfertigen Lösung geliefert.
Das Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthält PowerLoad™ Konzentrat für eine einfache Zellbeladung. Aufgrund ihrer einzigartigen Natur kann PowerLoad™ Lösung mit kompletten Kulturmedien verwendet werden, wodurch die negativen Auswirkungen des Austauschs von Medien oder des Ladens in serumfreien Medien reduziert werden.
Die durch Komponenten in Wachstumsmedien verursachte automatische Basislinienfluoreszenz kann durch die Hinzufügung des enthaltenen Neuro Background Supressors erheblich reduziert werden. Diese Lösung wurde speziell für die Verwendung mit neuronalen Zellen entwickelt und verursacht keinen osmotischen Schock. Darüber hinaus wurde es erfolgreich mit vielen verschiedenen Zelltypen eingesetzt, um Hintergrundfluoreszenz effizient zu unterdrücken, ohne die spezifische zelluläre Fluoreszenz zu beeinträchtigen, die im Assay erzeugt wurde.
Ein proprietäres, wasserlösliches Probenecid (das üblicherweise zur Hemmung des zellulären Transports verwendet wird und somit das Basisliniensignal reduziert) ist ebenfalls im Fluo-4 Calcium-Bildgebungskit enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Enthält: |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalzium-Assay |
| Produkttyp | Kit für die Calcium-Bildgebung |
| Farbstofftyp | Calciumindikator |
| Produktlinie | Molecular Probes |
| Menge | 1 Kit |