Learn More
Molecular Probes™ Fluo-4, AM, FluoroPure™ grade - Special Packaging
Artikelnummer. 11544806
Click to view available options
Menge:
10 x 50 μg
Packungsgröße:
500 Mikrogramm
Artikelnummer. 11544806
Marke: Molecular Probes™ F23917
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Fluo-4, AM, FluoroPure™ grade – Spezialpackung
Markierte Calcium-Indikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen. Fluo-3 wurde zur Darstellung räumlicher Dynamiken von Ca2+-Signalen bei Durchflusszytometrieexperimenten mit Photoaktivierung von Caged Chelatoren, Botenstoffen und Neurotransmittern sowie für zellbasierte pharmakologische Screenings verwendet. Fluo-4 ist ein Analog von Fluo-3, wobei die beiden Chlorsubstituenten durch Fluore ersetzt wurden, was zu einer erhöhten Fluoreszenzanregung bei 488 nm und somit höheren Fluoreszenzsignalen führt. Zellen können mit der AM-Estern dieser Calciumindikatoren geladen werden, indem der aufgelöste Indikator direkt den Schalen mit den kultivierten Zellen hinzugefügt wird. Diese Indikatoren sind nützlich für die Fluoreszenz- oder Konfokalmikroskopie, Durchflusszytometrie und Mikrotiterplatten-Screenings.
Spezifikationen des Calciumindikators (AM Ester):
  • Markierung (Ex/Em der Ca2+-gebundenen Form): Fluo-4 (494/506 nm)
  • Erhöhung der Fluoreszenzintensität nach Ca2+-Bindung: > 100-fach
  • Kd für Ca2+ in Puffer: 335 nM
  • Zeigt Fluoreszenzsteigerungen nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
    Anwendung von TPEN zur Kontrolle von Schwermetallkationen
    Ferner binden BAPTA-basierte Indikatoren wie diese verschiedene Schwermetallkationen (z. B. Mn2+, Zn2+, Pb2+) mit wesentlich höherer Affinität als Ca2+. Störungen bei Calcium-Messungen durch das Vorhandensein dieser Ionen können mit dem schwermetallselektiven Chelator TPEN unter Kontrolle gebracht werden.
    Mehr Auswahl für fluoreszierende Calcium-Indikatoren
    Wir bieten eine große Auswahl an Molecular Probes™ Calcium-Indikatoren für die Verwendung in verschiedenen experimentellen Szenarien an. Weitere Informationen finden Sie unter Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light, Abschnitt 19.3 im Molecular Probes™ Handbuch.
    Für UV-erregbare Ca2+-Indikatoren, Protein-basierte Ca2+-Indikatoren, Konjugate von Ca2+-Indikatoren und fluoreszenzbasierte Indikatoren anderer Metallionen (d. h. Mg2+, Zn2+) siehe Indicators for Ca2+, Mg2+, Zn2+ and Other Metal Ions, Kapitel 19 im Molecular Probes™ Handbuch.
    Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren vorgesehen.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilität und Proliferation von Zellen
    Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop, High-Content-Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Bildgebungsgerät, Fluoreszenzmikroskop, High Content Gerät, HTS-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Fluoreszenz-Imager
    Produkttyp Farbstoff
    Farbstofftyp Farbstoffbasiertes Fluoreszenzmittel
    Menge 10 x 50 μg
    Versandbedingung Raumtemperatur