Learn More
Flunixin Meglumin EP Verunreinigung B, Mikromol™
Description
Flunixin Meglumin EP Verunreinigung B
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 54396-44-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H8 F3 N |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, Flunixin Meglumine Imp. B (EP), Flunixin USP Related Compound B, Flunixin USP RC B, 2-Amino-6-(trifluoromethyl)toluene, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenamine, 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenylamine, 2-Methyl-3-aminobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylaniline, 3-(Trifluoromethyl)-2-methylbenzenamine, Flunixin Related Compound B, Flunixin Meglumine Impurity B, Flunixin Impurity B |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(N)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-methyl-3-(trifluormethyl)anilin |
| Show More |