Learn More
Flunixin D3 (Methyl-D3) 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flunixin D3 (methyl D3) |
| CAS | 1015856-60-6 |
| Lösungsmittel oder Matrix | Acetonitril |
| Summenformel | C14 2H3 H8 F3 N2 O2 |
| Menge | 1 mL |
| Synonym | Flunixin D3 (methyl D3) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H11F3N2O2/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1c(Nc2ncccc2C(=O)O)cccc1C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-[2-(Trideuteriomethyl)-3-(trifluormethyl)anilino]pyridin-3-Carbonsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 299.26 |
| Mehr anzeigen |