Learn More
Flunarizin-Dihydrochlorid, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Flunarizine dihydrochloride |
| CAS | 30484-77-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Flunarizine dihydrochloride |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Summenformel | C26 H26 F2 N2 . 2 Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propen-1-yl]-, hydrochloride (1:2), Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)-, dihydrochloride, (E)-, Piperazine, 1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-[(2E)-3-phenyl-2-propenyl]-, dihydrochloride (9CI), Piperazine, 1-[bis(p-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamyl-, dihydrochloride, (E)- (8CI), (E)-1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-cinnamylpiperazine dihydrochloride, Dinaplex, Flugeral, Flunagen, Flunarizine dihydrochloride, Flunarizine hydrochloride, Flunarl, Fluxarten, Gradient, Issium, Mondus, R 14950 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;; |
| SMILES | Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(C\C=C\c3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-Name | 1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]-4-[(E)-3-phenylprop-2-enyl]piperazin;dihydrochlorid |
| Mehr anzeigen |