Learn More
Flumioxazin, TRC
Artikelnummer. 30133837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133837 1 g 1 Gramm
17983215 10 mg 10 Milligramm
17951285 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133837 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5004701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103361-09-7
Summenformel C19 H15 F N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 354.33
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-[7-fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propynyl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro- (9CI), 2-[7-Fluoro-3,4-dihydro-3-oxo-4-(2-propyn-1-yl)-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2H-1,4-Benzoxazine, 1H-isoindole-1,3(2H)-dione deriv., 2-(7-Fluoro-3-oxo-4-(prop-2-ynyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]oxazin-6-yl)-4,5,6,7-tetrahydro-2H-isoindole-1,3-dione, BroadStar, Chateau, Encompass,, Flumioxazin, Flumizin, Guillotine, Pledge, S 53482, Sumimax, Sumisoya, SureGuard, V 53482, Valor, Valor SX
IUPAC-Name 2-(7-fluor-3-oxo-4-prop-2-ynyl-1,4-benzoxazin-6-yl)-4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion
SMILES Fc1cc2OCC(=O)N(CC#C)c2cc1N3C(=O)C4=C(CCCC4)C3=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flumioxazin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C19H15FN2O4/c1-2-7-21-15-9-14(13(20)8-16(15)26-10-17(21)23)22-18(24)11-5-3-4-6-12(11)19(22)25/h1,8-9H,3-7,10H2
Formelmasse 354.1016
Reinheit (%) >95%