Learn More
Flumazenil-Karboxylsäure, TRC
Artikelnummer. 17941825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17941825 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17941825 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF50045510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84378-44-9
Summenformel C13 H10 F N3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 275.24
Synonym 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid, 8-Fluoro-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazol-[1,5-alpha][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid, Flumazenil acid, Ro 15-3890, Flumazenil Imp. A (EP), Flumazenil Related Compound A (USP)
IUPAC-Name 8-Fluor-5-methyl-6-oxo-4H-Imidazo[1,5-a][1,4]Benzodiazepin-3-Carbonsäure
SMILES CN1Cc2c(ncn2c3ccc(F)cc3C1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic Acid
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
Formelmasse 275.0706