Learn More
Flumazenil, 98%, Thermo Scientific™
Benzodiazepine antagonist
447.09 CHF - 1213.12 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 78755-81-4
Summenformel C15H14FN3O3
Molekulargewicht (g/mol) 303.293
MDL-Nummer MFCD00242764
InChI-Schlüssel OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
PubChem CID 3373
ChEBI CHEBI:5103
IUPAC-Name ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15494899
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.MC
100mg
447.09 CHF
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
15404909
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62537.ME
500mg
1213.12 CHF
500 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
 Eingeschränkter Artikel
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
78755-81-4
303.293
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
3373
ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
C15H14FN3O3
MFCD00242764
flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
CHEBI:5103
CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
Spezifikation
Flumazenil
C15H14FN3O3
14,4135
Soluble in DMSO to 25mM
CCOC(=O)C1=C2CN(C(=O)C3=C(N2C=N1)C=CC(=C3)F)C
303.293
CHEBI:5103
98%
78755-81-4
MFCD00242764
flumazenil, anexate, flumazepil, romazicon, lanexat, mazicon, flumazenilum, flumazenilo, flumazenilum latin, flumazenilo spanish
OFBIFZUFASYYRE-UHFFFAOYSA-N
ethyl 8-fluoro-5-methyl-6-oxo-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate
3373
303.29
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'rtecsNumber' : NI2922170
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold