Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Y-Satz
Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Schlauchstil:
3 x 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPX-Gehäuseeinsatz
3 x 3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); Luer
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (3/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 9,52 mm (3/2 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
Anschlusstypen:
Luer-Anschluss
MPX-Einsatz-Körper
MPX-Körper-Einsatz
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll Wand
1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand
missing translation for 'unitSize'
10 Stück
Descripción
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Especificaciones
Especificaciones
| Abmessungen | 1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand |
| Schlauchstil | 3 x 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPX-Gehäuseeinsatz |
| Anschlusstypen | MPX-Einsatz-Körper |
| Produkttyp | Y-Set |
| Schlauchgröße | 2 x 20 in. to 20 in. (Length) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido