Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Y-Satz
Artikelnummer. 17810637 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Schlauchstil:
3 x 12,7 mm (1/2 in.) ID x 19,05 mm (3/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPX-Gehäuseeinsatz
3 x 3,22 mm (1/8 in.) ID x 6,35 mm (1/4 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); Luer
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (3/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 6,35 mm (1/4 in.) ID x 11,11 mm (7/16 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 9,52 mm (3/2 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
3 x 9,52 mm (3/8 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
Anschlusstypen:
Luer-Anschluss
MPX-Einsatz-Körper
MPX-Körper-Einsatz
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll Wand
1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll Wand
1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll Wand
3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17810637
Marke: Thermo Scientific™ SH31107.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll Wand
Schlauchstil 3 x 9,52 mm (3/2 in.) ID x 15,88 mm (5/8 in.) Wand; TPE 374; 2 x 0,51 m (20 in.) bis 0,51 m (20 in.); MPC-Gehäuseeinsatz
Anschlusstypen MPX-Einsatz-Körper
Produkttyp Y-Set
Schlauchgröße 2 x 20 in. to 20 in. (Length)