Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Pumpensatz
Artikelnummer. 17840637 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Zoll TPE 374, 19,7 Zoll Pharmed BPT
Anschlusstypen:
Luer-Anschluss
MPC
MPX
Abmessungen:
1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD
1/4 Zoll ID x 3/8 Zoll AD
1/4 Zoll ID x 7/16 Zoll AD
1/8 Zoll ID x 1/4 Zoll AD
3/8 Zoll ID x 5/8 Zoll AD
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17840637
Marke: Thermo Scientific™ SH31113.01
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.
  • Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
  • Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Abmessungen 1/2 Zoll ID x 3/4 Zoll AD
Schlauchstil 12,7 mm (1/2 in.) Innendurchmesser x 19,05 mm (3/4 in.) Außendurchmesser; 0,25 m (10 in.) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in.) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in.); C-Flex 374; MPX
Anschlusstypen MPX
Produkttyp Pumpenset
Schlauchgröße 10 Zoll TPE 374, 19,7 Zoll Pharmed BPT