Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitsübertragung, Pumpensatz
Die für viele gängige Verfahren im Fertigungsbereich entwickelte Lösung, wie z. B. für Probenahme, Transfer und Füllung, kann problemlos in der erforderlichen Schlauchgröße und -länge ausgewählt werden.
Marke: Thermo Scientific™ SH31114.01
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
Die Standardprodukte für die Flüssigkeitstransferbaugruppe werden direkt im Verkaufsraum mit den Thermo Scientific Standardprodukten Labtainer BPCS, Productainer BPCS, Einweg-Bioreaktoren, Mischer und Fermentoren verbunden, um ein umfassendes und vollständiges Set an Einwegprodukten zu liefern, die den Anforderungen Ihrer Einrichtung oder Ihres Prozesses gerecht werden.- Ein Satz von Produkten auf Lager reduziert die Anzahl der kundenspezifischen Lagereinheiten (SKUs), vereinfacht den Bestellprozess und reduziert die Anforderungen an die Produktlagerung
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
- Mit ISO-, USP-, EP- und ASTM-Methodedn getestet, um die Leistung zu validieren
Spezifikation
6,35 mm (1/4 in.) Innendurchmesser x 9,52 mm (3/8 in.) Außendurchmesser; 0,25 m (10 in.) C-Flex 374 bis 0,5 m (19,7 in.) Pharmed BPT bis 0,25 m (10 in.); C-Flex 374; MPC |