Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitstransfersystem
Die Produkte für die spezielle Flüssigkeitsübertragung lassen sich problemlos in Ihre vorhandenen Prozesse und Geräte integrieren, um die Produktivität zu maximieren, Kreuzkontaminationen zu reduzieren und einen reibungslosen Ablauf Ihres Prozesses zu gewährleisten.
Marke:  Thermo Scientific™ SS00064-I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989916
  • auf Anfrage / 25 Einheiten
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Spezielle Steckverbinder und Schläuche in unseren fertig konstruierten Baugruppen bieten eine Standardlösung, die viele Anforderungen an den Flüssigkeitstransfer erfüllt und gleichzeitig Effizienz und Prozessintegrität erhöht.
  • Endbehandlungen erleichtern die einfache Verbindung mit vorhandenen Prozessen und Geräten
  • Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
  • Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
91,4 cm von 12,7 cm Innendurchmesser Silikonschlauch mit 3,8 cm Sanitary und 1,3 cm MPX insert Anschlüssen