Learn More
Thermo Scientific™ Flüssigkeitstransfersystem
Die Produkte für die spezielle Flüssigkeitsübertragung lassen sich problemlos in Ihre vorhandenen Prozesse und Geräte integrieren, um die Produktivität zu maximieren, Kreuzkontaminationen zu reduzieren und einen reibungslosen Ablauf Ihres Prozesses zu gewährleisten.
Marke: Thermo Scientific™ SS00042-I
Beschreibung
Spezielle Steckverbinder und Schläuche in unseren fertig konstruierten Baugruppen bieten eine Standardlösung, die viele Anforderungen an den Flüssigkeitstransfer erfüllt und gleichzeitig Effizienz und Prozessintegrität erhöht.- Endbehandlungen erleichtern die einfache Verbindung mit vorhandenen Prozessen und Geräten
- Mehrere Produktionsstätten gewährleisten die Sicherheit der Produktversorgung
- Hergestellt unter cGMP-Bedingungen in ISO7-Reinräumen, um ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten
Spezifikation
| 91,4 cm von 12,7 cm Innendurchmesser Silikonschlauch mit CPC Steam-Thru II und ReadyMate DAC-Anschlüssen |