Learn More
Flufenaminsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17989989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17989989 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17989989 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0410.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Flufenaminsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flufenamic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 F3 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
SMILES O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 281.23
Menge 500 mg
Formelmasse 281,0664 g/mol