Learn More
Flufenaminsäure, LoGiCal
Artikelnummer. 30462095
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30462095 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462095 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0410.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Flufenamic Acid
CAS 530-78-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Flufenamic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H10 F3 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Flufenamic Acid, Etofenamate Imp. A (EP), 2-[3-(Trifluoromethyl)anilino]benzoic acid, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid, 3'-Trifluoromethyl-N-phenylanthranilic acid, 3'-Trifluoromethyldiphenylamine-2-carboxylic acid, ANT-1, Achless, Ansatin, Arlef, CI 440, CN 27544, Flufenamic acid, Fluphenamic acid, Fullsafe, INF 1837, Meralen, Movilizin, N-(m-Trifluoromethylphenyl)-2-aminobenzoic acid, N-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]anthranilic acid, NSC 219007, NSC 82699, Paraflu, Parlef, Parlif, Pinox, Plostene, Ristogen, Sastridex, Surika, Tecramine, N-(alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl)anthranilic acid, Etofenamate Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES O=C(O)C=1C=CC=CC1NC2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
IUPAC-Name 2-[3-(trifluormethyl)anilin]Benzoesäure
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 281.23
Menge 10 mg
Formelmasse 281,0664 g/mol