Learn More
Fluensulfon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Fluensulfone |
| CAS | 318290-98-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Fluensulfone |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C7 H5 Cl F3 N O2 S2 |
| Konzentration | 100 μg/mL |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-butenyl)sulfonyl]- (9CI), 5-Chloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-yl)sulfonyl]-1,3-thiazole, Fluensulfone, MCW 2, Thiazole, 5-chloro-2-[(3,4,4-trifluoro-3-buten-1-yl)sulfonyl]- |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H5ClF3NO2S2/c8-5-3-12-7(15-5)16(13,14)2-1-4(9)6(10)11/h3H,1-2H2 |
| SMILES | FC(=C(F)CCS(=O)(=O)c1ncc(Cl)s1)F |
| Mehr anzeigen |